Learn More
cis-2,6-Diméthylpipéridine, 97+ %, ACROS Organics™
13.80€ - 47.40€
Identifiants chimiques
CAS | 766-17-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.2 |
Numéro MDL | MFCD00005986 |
Clé InChI | SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N |
Synonyme | cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666 |
CID PubChem | 641768 |
Nom IUPAC | (2R,6S)-2,6-diméthylpipéridine |
SMILES | CC1CCCC(N1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10316700
|
Thermo Scientific Acros
116680050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10326700
|
Thermo Scientific Acros
116681000 |
100 g | Glass bottle | ||||||
10142670
|
Thermo Scientific Acros
116682500 |
250 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
766-17-6 | |
113.2 | |
SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N | |
641768 | |
CC1CCCC(N1)C |
C7H15N | |
MFCD00005986 | |
cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666 | |
(2R,6S)-2,6-diméthylpipéridine |
Spécification
cis-2, 6-Dimethylpiperidine | |
766-17-6 | |
100.0 | |
0.8400g/mL | |
11°C | |
97% min. (GC) | |
1.4384 to 1.4404 | |
2733 | |
02,156 | |
cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666 | |
SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N | |
(2R,6S)-2,6-diméthylpipéridine | |
641768 | |
97+% |
99%, min. 95% cis-isomer | |
97.0 | |
Incolore à jaune | |
127°C to 128°C | |
Authentic | |
C7H15N | |
MFCD00005986 | |
20, 108 | |
0.84 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CC1CCCC(N1)C | |
113.2 | |
113.2 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several min
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'tsca' : TSCA
- cis-2,6-Dimethylpiperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.