Learn More
cis-2,6-Diméthylpipéridine, 97+ %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | cis-2, 6-Dimethylpiperidine |
Note relative au nom | 99%, min. 95% cis-isomer |
% min. CAS | 97.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.8400g/mL |
Point d’ébullition | 127°C to 128°C |
Point d’éclair | 11°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- cis-2,6-Dimethylpiperidine
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.