Learn More
cis-2,6-Diméthylpipéridine, 97+ %, ACROS Organics™
Code produit. 10316700
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-17-6
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.2
Numéro MDL MFCD00005986
Clé InChI SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Synonyme cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
CID PubChem 641768
Nom IUPAC (2R,6S)-2,6-diméthylpipéridine
SMILES CC1CCCC(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Note relative au nom 99%, min. 95% cis-isomer
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 127°C to 128°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4384 to 1.4404
Quantité 5 g
Numéro UN 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.