Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox N
107.00€ - 170.00€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
Granulométrie | 60 à 150 μm |
Adsorbant | Chromabond Alox N |
Type | Colonne SPE |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10236711
|
Macherey-Nagel™
730250 |
45 ml | 4g |
153.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10469361
|
Macherey-Nagel™
730139 |
6 ml | 1 g |
169.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10256181
|
Macherey-Nagel™
730447 |
6 ml | 500 mg | ||||||
10716132
|
Macherey-Nagel™
730446 |
3 ml | 500mg |
170.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
SPE | |
60 à 150 μm | |
Chromabond Alox N | |
Colonne SPE |