Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox N
Marque: Macherey-Nagel™ 730250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
45 ml | |
4g | |
Chromabond Alox N |
SPE | |
60 à 150 μm | |
Colonne SPE |