Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox N
Marque: Macherey-Nagel™ 730139
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6 ml | |
1 g | |
60 à 150 μm | |
Colonne SPE |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Alox N | |
150 m2/g |