Learn More
Sel de diphosphate de chloroquine, MP Biomedicals
34.13€ - 75.60€
Identifiants chimiques
CAS | 50-63-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H32ClN3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 515.86 |
Numéro MDL | MFCD00069852 |
Clé InChI | QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine |
CID PubChem | 64927 |
SMILES | OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11416331
|
MP Biomedicals
0219391910 |
10 g |
34.13€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11426331
|
MP Biomedicals
0219391925 |
25 g |
57.82€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11436331
|
MP Biomedicals
0219391950 |
50 g |
75.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
50-63-5 | |
515.86 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
64927 |
C18H32ClN3O8P2 | |
MFCD00069852 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Spécification
Chloroquine Diphosphate Salt | |
C18H32ClN3O8P2 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 | |
515.86 | |
515.9 |
50-63-5 | |
MFCD00069852 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
7-chloro-N-[5-(diéthylamino)pentan-2-yl]quinolin-4-amine ; bis(acide phosphorique) | |
64927 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Chloroquine Diphosphate Salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chloroquinone Phosphate