Learn More
Sel de diphosphate de chloroquine, MP Biomedicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroquine Diphosphate Salt |
Quantité | 25 g |
Nom IUPAC | 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique |
Poids de la formule | 515.9 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloroquine Diphosphate Salt
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Chloroquinone Phosphate