Learn More
Sel de diphosphate de chloroquine, MP Biomedicals
Code produit. 11436331
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 50-63-5
Formule moléculaire C18H32ClN3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 515.86
Numéro MDL MFCD00069852
Clé InChI QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
CID PubChem 64927
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroquine Diphosphate Salt
Quantité 50 g
Nom IUPAC 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique
Poids de la formule 515.9
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloroquine Diphosphate Salt