Learn More
Chloroforme, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
pour la spectroscopie IR, contient ∼ 0,5 % d’éthanol comme stabilisant, ≥ 99,5 %
22.95€ - 135.54€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nom IUPAC | trichloromethane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15692770
|
Honeywell Riedel-de Haën
25670-100ML |
100 mL | Flacon en verre | ||||||
15612780
|
Honeywell Riedel-de Haën
25670-500ML |
500 mL | Flacon en verre | ||||||
15602780
|
Honeywell Riedel-de Haën
25670-1L |
1 L | Flacon en verre | ||||||
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
trichloromethane |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform | |
67-66-3 | |
Incolore | |
60°C to 62°C | |
1.446 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
4.1 (vs air) | |
119.38g/mol | |
≥99.5% |
Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy | |
-63°C | |
1.492g/mL at 25°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichloromethane | |
6212 | |
CHEBI:35255 | |
160mmHg (20°C) |
Sécurité et traitement
P261-P281-P305 + P351 + P338-P311
H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000