Learn More
Chloroforme, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroform |
Note relative au nom | Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy |
Point de fusion | -63°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.492g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 60°C to 62°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.446 |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN1888 |