Learn More
Chloroforme, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. 15612780
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
pour la spectroscopie IR, contient ∼0,5 % d’éthanol comme stabilisant, ≥99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC chloroforme
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Note relative au nom Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy
Point de fusion -63°C
Couleur Incolore
Densité 1.492g/mL at 25°C
Point d’ébullition 60°C to 62°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.446
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Densité de vapeur 4.1 (vs air)
Poids de la formule 119.38g/mol
Tension de vapeur 160mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%