Learn More
Oxyde de tungstène-cérium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
93.63€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS 13454-74-5
Formule moléculaire Ce2O9W2
Poids moléculaire (g/mol) 791.91
Numéro MDL MFCD00049725
Clé InChI PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
CID PubChem 16213782
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11348737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035840.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11358737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035840.22
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13454-74-5
791.91
PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
16213782
Ce2O9W2
MFCD00049725
cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Spécification
Cerium tungsten oxide
13454-74-5
(REO)
MFCD00049725
PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Dicerium(3+) ditungsten nonaoxidandiide
16213782
99.9%
1089°C
Poudre
Ce2O9W2
cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
791.91
1023.78
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-639-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures