Learn More
Oxyde de tungstène-cérium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11358737
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-74-5
Formule moléculaire Ce2O9W2
Poids moléculaire (g/mol) 791.91
Numéro MDL MFCD00049725
Clé InChI PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
CID PubChem 16213782
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium tungsten oxide
Point de fusion 1089°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Nom IUPAC dicerium(3+) ditungsten nonaoxidandiide
Poids de la formule 1023.78
Pourcentage de pureté 99.9%