Learn More
Cérium(IV) et acide perchlorique, solution d’agent d’attaque, concentration de Ce(IV) de 0,22 N, Thermo Scientific™
Solution de réactifs d’attaque pour circuits imprimés et pour photorésistants au chrome ou au nichrome.
40.50€ - 94.53€
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
MFCD01866051 |
Spécification
Cerium(IV) and Perchloric acid | |
Liquide | |
UN3093 |
Etchant Solution | |
MFCD01866051 | |
Ce(IV) concentration 0.22N |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H314-H318
May intensify fire
oxidizer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P234-P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, OXIDIZING, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante