Learn More
Cérium(IV) et acide perchlorique, solution d’agent d’attaque, concentration de Ce(IV) de 0,22 N, Thermo Scientific™
Code produit. 11399757
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Solution de réactifs d’attaque pour circuits imprimés et pour photorésistants au chrome ou au nichrome.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD01866051
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) and Perchloric acid
Note relative au nom Etchant Solution
Forme physique Liquide
Quantité 4 L
Numéro UN UN3093
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce(IV) concentration 0.22N