Learn More
Cérium(IV) et acide perchlorique, solution d’agent d’attaque, concentration de Ce(IV) de 0,22 N, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cerium(IV) and Perchloric acid |
Note relative au nom | Etchant Solution |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN3093 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ce(IV) concentration 0.22N |