Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD4 pour FABian™, souris
Pour une séparation automatisée des cellules positives. Le kit d’isolement pour FABian™ fournit des cellules cibles sans marquage sans utiliser d’anticorps haute affinité ni de microbilles magnétiques
90.41€ - 714.00€
Spécification
Description | Isolation of label-free cells |
---|---|
Type de produit | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
Contenu et stockage | 2°C to 8°C |
Source du donneur | Mouse Spleen |
Description
Spécification
Isolation of label-free cells | |
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
2°C to 8°C | |
Mouse Spleen |