Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD4 pour FABian™, souris
Pour une séparation automatisée des cellules positives. Le kit d’isolement pour FABian™ fournit des cellules cibles sans marquage sans utiliser d’anticorps haute affinité ni de microbilles magnétiques
Marque: IBA Lifesciences 6-6501-010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Isolation of label-free cells | |
2°C to 8°C | |
3x107 target cells/column |
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Mouse Spleen | |
10 Kits |