Learn More
Sulfate de calcium, technique, anhydre, poudre, SLR, Fisher Chemical
77.85€ - 83.20€
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10283750
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/2440/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10161610
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/2440/60
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Spécification
Identifiants chimiques
7778-18-9
136.13
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
CaO4S
MFCD00010912
sulfate de calcium
Spécification
1450°C
Blanc
CaO4S
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
sulfate de calcium
136.14g/mol
7778-18-9
Solide
MFCD00010912
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
136.13
Récipient de poudre en plastique