Learn More
Sulfate de calcium, technique, anhydre, poudre, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Description
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Spécification
Spécification
Point de fusion | 1450°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 136.14g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |