Learn More
Sulfate de calcium, technique, anhydre, poudre, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10283750
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 1450°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 136.14g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique