Learn More
Tétrahydrate de nitrate de calcium, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, 99 à 103 %
21.03€ - 336.03€
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.146
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15673290
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
31218-250G
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15693290
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
31218-500G
500 g
66.74€
500g
15663290
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
31218-1KG
1 kg
98.33€
1kg
15603300
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
31218-5KG
5 kg
336.03€
5kg
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
13477-34-4
236.146
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
16211656
dinitrate de calcium tétrahydraté
CaH8N2O10
MFCD00149604
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CHEBI:86159
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2]
Spécification
Calcium Nitrate Tetrahydrate
CaH8N2O10
MFCD00149604
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2]
236.146
CHEBI:86159
99 to 103%
13477-34-4
Ca(NO3)2 · 4H2O
NONH for all modes of transport
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
dinitrate de calcium tétrahydraté
16211656
236.15g/mol
ACS/certifié pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 233-332-1