Learn More
Tétrahydrate de nitrate de calcium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | Ca(NO3)2 · 4H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 236.15g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 103% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium nitrate-4-hydrate