Learn More
Tétrahydrate de nitrate de calcium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15663290
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Puriss. p.a., réactif ACS, 99 à 103 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.146
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Nitrate Tetrahydrate
Quantité 1 kg
Formule linéaire Ca(NO3)2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 236.15g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 103%
Qualité ACS/certifié pur