Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥99 %
21.17€ - 1090.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 · 2H2O |
Numéro MDL | MFCD00149613 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15672220
|
Honeywell-Fluka
223506-25G |
25 g | |||||||
15692220
|
Honeywell-Fluka
223506-500G |
500 g | |||||||
15662220
|
Honeywell-Fluka
223506-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
15602230
|
Honeywell-Fluka
223506-6X500G |
6 x 500 g | |||||||
15682220
|
Honeywell-Fluka
223506-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | |||||||
15652220
|
Honeywell-Fluka
223506-12KG |
12 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10035-04-8 | |
CaCl2 · 2H2O | |
MFCD00149613 |
Spécification
Calcium Chloride Dihydrate | |
CaCl2 · 2H2O | |
NONH for all modes of transport | |
≥99% | |
0.01mmHg (20°C) |
10035-04-8 | |
MFCD00149613 | |
147.01g/mol | |
ACS Reagent |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9810000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Calcium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.