Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Chloride Dihydrate |
Quantité | 12 kg |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 147.01g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |
Tension de vapeur | 0.01mmHg (20°C) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.