Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15692220
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2 · 2H2O
Numéro MDL MFCD00149613
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Dihydrate
Quantité 500 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 147.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 0.01mmHg (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate