Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, ≥ 99,0 %, qualité ReagentPlus™, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0%
28.40€ - 730.00€
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Numéro MDL MFCD00149613
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15687750
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
C3881-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15667750
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
C3881-1KG
1 kg Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15677750
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
C3881-2.5KG
2.5 kg Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15697750
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
C3881-5KG
5 kg Tambour avec revêtement Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15657750
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
C3881-12KG
12 kg Boîte en carton Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
10035-04-8
MFCD00149613
Spécification
1.90°C (1.013hPa)
765°C
Incolore
Solid
NONH for all modes of transport
≥99.0%
Calcium chloride dihydrate
10035-04-8
4,5 - 8
MFCD00149613
147.01g/mol
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : 233-140-8
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride-2-hydrate