Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, ≥ 99,0 %, qualité ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit. 15687750
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Tambour avec revêtement
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Numéro MDL MFCD00149613
Spécification
Point d’ébullition 1.90°C (1.013hPa)
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 765°C
Couleur Incolore
pH 4,5 - 8
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 147.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride-2-hydrate