Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, ≥ 99,0 %, qualité ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit. 15657750
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Tambour avec revêtement
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Numéro MDL MFCD00149613
Spécification
Point d’ébullition 1.90°C (1.013hPa)
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 765°C
Couleur Incolore
pH 4,5 - 8
Forme physique Solid
Quantité 12 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 147.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Boîte en carton