Learn More
Carbonate de calcium, + de 98 %, extra pur, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
45.85€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.09 |
Numéro MDL | MFCD00010906 |
Clé InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | calcium carbonate |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10101710
|
Fisher Chemical
C/1040/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10375120
|
Fisher Chemical
C/1040/63 |
3 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10690331
|
Fisher Chemical
C/1040/65 |
5 kg | Récipient en plastique | ||||||
Description
Carbonate de calcium, 98 % et +, extra pur, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP
Identifiants chimiques
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate |
Spécification
825°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00010906 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 |
471-34-1 | |
8 to 9 | |
CCaO3 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
calcium carbonate | |
100.09g/mol |