Learn More
Carbonate de calcium, + de 98 %, extra pur, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
Carbonate de calcium, 98 % et +, extra pur, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP
Spécification
Spécification
Point de fusion | 825°C |
Couleur | Blanc |
pH | 8 to 9 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 3 kg |
Poids de la formule | 100.09g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |