Learn More
Tellurite de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.60€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15851-44-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CdO3Te |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.01 |
Numéro MDL | MFCD00049413 |
Clé InChI | GKMPTXZNGKKTDU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium tellurite, cadmium 2+ tellurite, cadmium tellurium trioxide, cd.o3te, acmc-20alj5, cadmium 2+ ion tellurite, telluric acid h2teo3 , cadmium salt 1:1, tellurous acid cadmium salt, telluric acid h2teo3 ,cadmium salt 1:1 |
CID PubChem | 167475 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) tellurite |
SMILES | [Cd++].[O-][Te]([O-])=O |
Description
It is employed in the preparation, characterization and structure of Ca8[AlO2]12Te2 and Cd8[AlO2]12Te2; two new members of the sodalite family.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé dans la préparation, la caractérisation et la structure de Ca8[AlO2]12Te2 et Cd8[AlO2]12Te2, deux nouveaux membres de la famille des sodalites.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
15851-44-2 | |
288.01 | |
GKMPTXZNGKKTDU-UHFFFAOYSA-L | |
167475 | |
[Cd++].[O-][Te]([O-])=O |
CdO3Te | |
MFCD00049413 | |
cadmium tellurite, cadmium 2+ tellurite, cadmium tellurium trioxide, cd.o3te, acmc-20alj5, cadmium 2+ ion tellurite, telluric acid h2teo3 , cadmium salt 1:1, tellurous acid cadmium salt, telluric acid h2teo3 ,cadmium salt 1:1 | |
cadmium(2+) tellurite |
Spécification
Cadmium tellurite | |
CdO3Te | |
UN2570 | |
Insoluble in water. | |
[Cd++].[O-][Te]([O-])=O | |
288.01 | |
288.01 |
15851-44-2 | |
MFCD00049413 | |
cadmium tellurite, cadmium 2+ tellurite, cadmium tellurium trioxide, cd.o3te, acmc-20alj5, cadmium 2+ ion tellurite, telluric acid h2teo3 , cadmium salt 1:1, tellurous acid cadmium salt, telluric acid h2teo3 ,cadmium salt 1:1 | |
GKMPTXZNGKKTDU-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) tellurite | |
167475 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 239-963-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only