Learn More
Tellurite de cadmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375089
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is employed in the preparation, characterization and structure of Ca8[AlO2]12Te2 and Cd8[AlO2]12Te2; two new members of the sodalite family.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation, la caractérisation et la structure de Ca8[AlO2]12Te2 et Cd8[AlO2]12Te2, deux nouveaux membres de la famille des sodalites.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15851-44-2
Formule moléculaire CdO3Te
Poids moléculaire (g/mol) 288.01
Numéro MDL MFCD00049413
Clé InChI GKMPTXZNGKKTDU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium tellurite, cadmium 2+ tellurite, cadmium tellurium trioxide, cd.o3te, acmc-20alj5, cadmium 2+ ion tellurite, telluric acid h2teo3 , cadmium salt 1:1, tellurous acid cadmium salt, telluric acid h2teo3 ,cadmium salt 1:1
CID PubChem 167475
Nom IUPAC cadmium(2+) tellurite
SMILES [Cd++].[O-][Te]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium tellurite
Quantité 5 g
Numéro UN UN2570
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 288.01
Pourcentage de pureté 99%