Learn More
Sulfate de cadmium, réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
82.65€ - 1602.80€
Identifiants chimiques
CAS | 10124-36-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CdO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.47 |
Numéro MDL | MFCD00010923 |
Clé InChI | QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o |
CID PubChem | 24962 |
ChEBI | CHEBI:50292 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15605300
|
Honeywell-Fluka
383082-100G |
100 g | Flacon poly | ||||||
15625300
|
Honeywell-Fluka
383082-500G |
500 g | Flacon poly |
376.61€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15615300
|
Honeywell-Fluka
383082-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10124-36-4 | |
208.47 | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
24962 | |
cadmium(2+) ; sulfate |
CdO4S | |
MFCD00010923 | |
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o | |
CHEBI:50292 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] |
Spécification
Cadmium sulfate | |
10124-36-4 | |
CdO4S | |
MFCD00010923 | |
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] | |
208.47 | |
CHEBI:50292 | |
≥99% | |
Crystalline |
1000°C | |
Incolore | |
CdSO4 | |
UN2570 | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; sulfate | |
24962 | |
208.47g/mol | |
≤1.0% | |
4.69g/cm3 |
Sécurité et traitement
Phrase manquante - N15.00950417-P201-P260-P280-P304 + P340 + P310-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : Classe 6.1 - PG 3 - RQ - Composés du cadmium, HI : tous (sauf BR)
missing translation for 'rtecsNumber' : 233-331-6