Learn More
Sulfate de cadmium, réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15605300
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10124-36-4
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.47
Numéro MDL MFCD00010923
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
CID PubChem 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nom IUPAC cadmium(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate
Point de fusion 1000°C
Couleur Incolore
Quantité 100 g
Formule linéaire CdSO4
Numéro UN UN2570
Poids de la formule 208.47g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Perte à la dessiccation ≤1.0%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 4.69g/cm3