missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de cadmium, réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium sulfate |
Point de fusion | 1000°C |
Couleur | Incolore |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | CdSO4 |
Numéro UN | UN2570 |
Poids de la formule | 208.47g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Perte à la dessiccation | ≤1.0% |
Conditionnement | Flacon poly |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'