Learn More
Buffer solutions, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variability
54.30€ - 94.55€
Spécification
Certificat d’analyse | Traceable to NIST Standard reference buffer |
---|---|
pH | 10.00 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Nom chimique ou matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nom chimique ou matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13538850
|
JT Baker
5609.0500 |
Borate | 500 mL |
54.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15189843
|
JT Baker
5609.1000 |
Borate | 1 L |
94.55€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13449579
|
JT Baker
5608.1000 |
Phosphate | 1 L |
81.45€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- You can eliminate the time and expense of preparation and standardisation of solutions, helping streamline high-volume analytical work in applications such as quality control
- Contain 0.01% Sodium benzoate
- Certifications: This buffer is traceable to NIST Standard reference buffer
Spécification
Traceable to NIST Standard reference buffer | |
10.00 | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.