Learn More
Buffer solutions, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 13449579
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Borate
Phosphate
Quantité:
500 mL
1 L
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variability
  • Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui vous permet de rationaliser les travaux analytiques à volume élevé dans des applications telles que le contrôle de la qualité
  • Contient 0,01 % de benzoate de sodium
  • Certifications : Ce tampon est traçable au tampon de référence standard NIST
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate
Certificat d’analyse Traceable to NIST Standard reference buffer
pH 7.00
Quantité 1 L