Learn More
Buffer solutions, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Borate
Phosphate
Quantité:
500 mL
1 L
Description
- Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui vous permet de rationaliser les travaux analytiques à volume élevé dans des applications telles que le contrôle de la qualité
- Contient 0,01 % de benzoate de sodium
- Certifications : Ce tampon est traçable au tampon de référence standard NIST
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Borate |
Certificat d’analyse | Traceable to NIST Standard reference buffer |
pH | 10.00 |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.