Learn More
Chlorure de bromoacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
55.00€ - 652.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22118-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.39 |
Numéro MDL | MFCD00000724 |
Clé InChI | SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride |
CID PubChem | 89602 |
Nom IUPAC | 2-chlorure de bromoacétyle |
SMILES | C(C(=O)Cl)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10739585
|
Thermo Scientific Acros
197990250 |
25 g | Flacon en verre |
55.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10749585
|
Thermo Scientific Acros
197991000 |
100 g | Flacon en verre |
177.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10507274
|
Thermo Scientific Acros
197995000 |
500 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
22118-09-8 | |
157.39 | |
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N | |
89602 | |
C(C(=O)Cl)Br |
C2H2BrClO | |
MFCD00000724 | |
bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride | |
2-chlorure de bromoacétyle |
Specifications
Bromoacetyl chloride | |
Jaune à marron | |
127.0°C to 128.0°C | |
94% min. (GC) | |
BrCH2COCl | |
MFCD00000724 | |
1.9 | |
Solubility in water: reacts | |
C(C(=O)Cl)Br | |
157.39 | |
157.39 | |
Liquide |
22118-09-8 | |
1.9000g/mL | |
Authentique | |
C2H2BrClO | |
1.496 | |
02,215 | |
bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride | |
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N | |
2-chlorure de bromoacétyle | |
89602 | |
95% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-790-7
Recommended Storage : 4°C
RUO – Research Use Only