Learn More
Chlorure de bromoacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10507274
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22118-09-8
Formule moléculaire C2H2BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 157.39
Numéro MDL MFCD00000724
Clé InChI SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride
CID PubChem 89602
Nom IUPAC 2-chlorure de bromoacétyle
SMILES C(C(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetyl chloride
Couleur Jaune à marron
Densité 1.9000g/mL
Point d’ébullition 127.0°C to 128.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2COCl
Indice de réfraction 1.496
Quantité 500 g
Beilstein 02,215
Gravité spécifique 1.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 157.39
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide