Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointes pour Sonifier SLPe, SLPt, 150E et 150T
Conçu pour traiter les échantillons sur les récipients au diamètre le plus petit.
697.71€
Spécification
Type de produit | Micropointe SLP |
---|---|
Longueur (impériale) | 4 po |
Longueur (métrique) | 10,16 cm |
À utiliser avec (application) | Idéale pour le traitement des échantillons vers les récipients au diamètre le plus petit |
À utiliser avec (équipement) | SLPe, SLPt, Sonifier™ 150E et 150T |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11725978
|
Branson Ultrasonics™
1091221064 |
0,25 po | 0,63 cm | 10 à 100 ml |
697.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12356047
|
Branson Ultrasonics™
109-122-1182 |
0,19 po | 0,48 cm | 5 à 25 ml |
697.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11715978
|
Branson Ultrasonics™
1091221066 |
0,09 po | 0,22 cm | 3 ml ou moins |
697.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12346047
|
Branson Ultrasonics™
109-122-1065 |
0.12 in. | 0.32 cm | 3 to 10 mL |
697.71€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Peut traiter des volumes allant jusqu’à 100 ml
- Longueur utile : 4 po
- Boîtier insonorisé
Informations sur la commande
La micropointe de 0,125 po est fournie avec les unités de 150 watts
Spécification
Micropointe SLP | |
10,16 cm | |
SLPe, SLPt, Sonifier™ 150E et 150T |
4 po | |
Idéale pour le traitement des échantillons vers les récipients au diamètre le plus petit |