Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointes pour Sonifier SLPe, SLPt, 150E et 150T
Conçu pour traiter les échantillons sur les récipients au diamètre le plus petit.
Marque: Branson Ultrasonics™ 109-122-1065
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Can handle volumes up to 100mL
- Working length: 4 in.
- Sound proof enclosure
Informations sur la commande
La micropointe de 0,125 po est fournie avec les unités de 150 watts
Spécification
SLP Microtip | |
0.12 in. | |
4 in. | |
Ideal for processing samples to the smallest diameter vessels |
3 to 10 mL | |
0.32 cm | |
10.16 cm | |
SLPe, SLPt, 150E and 150T Sonifier™ |