Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointes pour Sonifier SLPe, SLPt, 150E et 150T
Conçu pour traiter les échantillons sur les récipients au diamètre le plus petit.
Marque:  Branson Ultrasonics™ 109-122-1182
Code produit. 12356047
  • 697.71€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peut traiter des volumes allant jusqu’à 100 ml
  • Longueur utile : 4 in
  • Boîtier insonorisé
Informations sur la commande
La micropointe de 0,125 po est fournie avec les unités de 150 watts
Spécification
Spécification
Micropointe SLP
0,19 po
4 po
Idéale pour le traitement des échantillons vers les récipients au diamètre le plus petit
5 à 25 ml
0,48 cm
10,16 cm
SLPe, SLPt, Sonifier™ 150E et 150T