Learn More
Brady™ Étiquettes phosphorescentes BradyGlo™ BMP71
Conçues pour le marquage dans les conditions de faible éclairage. Les étiquettes phosphorescentes Brady™ BradyGlo™ BMP71 fonctionnent avec l’imprimante MBP71.
174.00€ - 278.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
---|---|
Couleur | Phosphorescent |
Format | Rouleau |
Matériau | Polyester (B-582) |
Type de produit | Rouleau phosphorescent BMP 71 |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11894335
|
Brady™
115130 |
22,8m x 50,8mm | 75 ft x 2 po | N/A | |||||
11879524
|
Brady™
104290 |
22,8m x 25,4mm | 75 ft x 1 po | N/A | |||||
Description
- Rouleau phosphorescent pour les conditions de faible luminosité
- Largeurs disponibles : 1 et 2 po
- Longueur de chaque rouleau : 75 pi
Spécification
Acrylique, Permanent | |
Rouleau | |
Rouleau phosphorescent BMP 71 | |
0,0079 in |
Phosphorescent | |
Polyester (B-582) | |
Imprimante BMP™ 71 |