Learn More
Brady™ Étiquettes phosphorescentes BradyGlo™ BMP71
Conçues pour le marquage dans les conditions de faible éclairage. Les étiquettes phosphorescentes Brady™ BradyGlo™ BMP71 fonctionnent avec l’imprimante MBP71.
Marque: Brady™ 104290
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rouleau phosphorescent pour les conditions de faible luminosité
- Largeurs disponibles : 1 et 2 po
- Longueur de chaque rouleau : 75 pi
Spécification
ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00 ; ASTM E-162 ; ASTM E-648 ; ASTM E-662 ; résolution OMI A.752(18) ; ISO / CD 15370 ; comité de sécurité maritime MSC.27(61) ; DIN 67510 (pièces 1 - 4) conforme à OSHA 1910.37 | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Polyester (B-582) | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
22,8m x 25,4mm | |
0,0079 in | |
22,86 m |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Phosphorescent | |
Rouleau | |
Rouleau phosphorescent BMP 71 | |
1 | |
75 ft x 1 po | |
-40°C à +80°C | |
0,20 mm | |
25,40 mm |