Learn More
Brady™ Étiquettes phosphorescentes BradyGlo™ BMP71
Conçues pour le marquage dans les conditions de faible éclairage. Les étiquettes phosphorescentes Brady™ BradyGlo™ BMP71 fonctionnent avec l’imprimante MBP71.
Marque: Brady™ 115130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rouleau phosphorescent pour les conditions de faible luminosité
- Largeurs disponibles : 1 et 2 po
- Longueur de chaque rouleau : 75 pi
Spécification
Acrylique, Permanent | |
Rouleau | |
Rouleau phosphorescent BMP 71 | |
75 ft x 2 po | |
0,0079 in |
Phosphorescent | |
Polyester (B-582) | |
Imprimante BMP™ 71 | |
22,8m x 50,8mm |