Learn More
Trajan™ Colonne BPX Volatiles
La colonne BPX Volatiles SGE est une phase polaire conçue pour l’analyse des composés organiques volatils EPA
744.00€ - 1490.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12706567
|
Trajan™
054984 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
877.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12925571
|
Trajan™
054983 |
60 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
1490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12604955
|
Trajan™
054982 |
30 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12915571
|
Trajan™
054980 |
30 m | 0,25 mm | 1,4 μm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Phase polaire
- Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool